Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural TouchNTuff™ serie 69-210
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Descripción
- Combinación de seguridad y comodidad para las tareas de manipulación delicadas.
- Ambidiestros: el mismo guante puede utilizarse en cualquiera de las dos manos
- Prácticos y económicos: el stock puede reducirse al mínimo
- Flexibles y cómodos de llevar: son más frescos que el vinilo y ofrecen una flexibilidad y un agarre mejores en los dedos
- Disponibles en versiones con talco (69-210) y sin polvo (69-318)
Especificaciones
Especificaciones
Color | Natural |
Latex Free | No |
Material | Látex de caucho |
En polvo | En polvo |
Tamaño | Pequeño |
Grosor (métrico) | 0,10 mm |
Cantidad | 100/caja |
Serie | 69-210 |