Learn More
Ansell Guantes de poliisopreno blanco TouchNTuff™ Serie 83-500
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15156443 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Fabricados con poliisopreno. Los guantes de poliisopreno de color blanco Ansell™ TouchNTuff™ serie 83500 cuentan con un diseño ergonómico para mejorar el ajuste y la comodidad, y reducir la fatiga de la mano y el estrés.
  • El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
  • Estilo de puño con reborde enrollado
  • Específicos para cada mano
  • Acabado suave
  • Poliisopreno
  • Blanco 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Acabado exterior Sin textura
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,21 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 8350085
Cantidad 200 par
Resistente a Resistencia a las salpicaduras
Serie 83-500