Learn More
Ansell Guantes de poliisopreno blanco TouchNTuff™ Serie 83-500
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
- Estilo de puño con reborde enrollado
- Específicos para cada mano
- Acabado suave
- Poliisopreno
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Acabado exterior | Sin textura |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 6 |
Esterilidad | Estéril |
Grosor (métrico) | 0,21 mm |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
Modelo | 835006 |
Cantidad | 200 par |
Resistente a | Resistencia a las salpicaduras |