Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo TouchNTuff™ 93-250
Código de producto. 15509471 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5, 6
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
El guante TouchNTuff™ 93-250 con Ansell GRIP Technology™ proporciona una sensibilidad táctil muy valiosa y resistencia a las salpicaduras, además de reducir la fatiga de la mano al requerir menos esfuerzo. Independientemente del trabajo, un esfuerzo menor y un mayor control permiten un aumento de la productividad en entornos secos, húmedos o aceitosos.
  • Minimizan la fuerza necesaria para sujetar objetos secos, húmedos o aceitosos, lo que reduce la fatiga en brazos y manos y mejora la destreza, la seguridad y la productividad
  • La formulación de nitrilo patentada ofrece comodidad para el uso durante largos periodos
  • Ofrecen alta resistencia a la tracción y una resistencia a perforaciones 3 veces superior a los productos desechables de látex o PVC
  • Resistentes a una gran variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que otros guantes desechables de nitrilo
  • No contienen proteínas de caucho natural, por lo que ofrecen protección contra alergias cutáneas de tipo I
  • Sin transferencia de contaminantes de silicona a la superficie de contacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Gris
Desechables Single-use
Acabado exterior Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Yes
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño 9,5, 10
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-250_9.5-10
Resistencia a la tracción 14 MPa