Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700
En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos. Hechos de nitrilo, estos guantes ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar.
740.00€
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Tipo de producto | Guantes |
Grosor (métrico) | 0,135mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13429028
![]() |
Ansell
93700100 |
10 |
740.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13419028
![]() |
Ansell
93700070 |
7 |
740.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13459028
![]() |
Ansell
93700080 |
8 |
740.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13449028
![]() |
Ansell
93700090 |
9 |
740.00€
200 pares |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo gracias a su puño más largo.
- El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l).
- 93-700: Cada guante se limpia tras su fabricación, se envasa como par individual y se esteriliza el envase.
Especificaciones
Class 100 (ISO 5) | |
Guantes | |
Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. | |
Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones |
Totalmente texturizados | |
0,135mm | |
200 par | |
93-700 |