Learn More
TPPII Mouse anti-Human, Clone: 5H6F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TPPII |
---|---|
Clon | 5H6F11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16877515
|
Proteintech
66017-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16867515
|
Proteintech
66017-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.Especificaciones
TPPII | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
TPP 2, TPP2, TPPII, Tripeptidyl aminopeptidase, Tripeptidyl peptidase 2, tripeptidyl peptidase II | |
TPP2 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
5H6F11 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P29144 | |
7174 | |
TPPII Fusion Protein Ag5296 | |
Primary | |
-20°C | |
TPP2 |