Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND U
Para un análisis reproducible uniforme de compuestos no polares y Polares, elija la columna PLOT polar esencialmente sin liberación de partículas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26007-6030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10688715
  • 905.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida polar de divinilbenceno etileno glicol/dimetilacrilato, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Compuestos polares y no polares
Similar a:
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 190 °C
0,32 mm
GC para el análisis de compuestos polares
30 m
0,32 mm
TracePLOT™ TG-BOND U
10 μm
Polar