Learn More
trans-1,2-Ciclohexanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-1,2-ciclohexanodiol se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El trans-1,2-ciclohexanodiol se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-1,2-Cyclohexanediol |
Punto de fusión | 101°C to 106°C |
Punto de ebullición | 231°C to 233°C |
Temperatura de inflamación | 134°C (273°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3193810 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction