Learn More
trans-1,2-Ciclohexanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-96927 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1460-57-7
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00063611
Clave InChI PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 2-Cyclohexanediol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 100°C to 104°C
Color Blanco
Punto de ebullición 117°C (17.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 134°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Cantidad 10 g
Fieser 17,91
Información de solubilidad Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viscosidad 8 mPa.s (110°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • trans-1,2-Cyclohexanediol