Learn More
trans-1,2-Dibromociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
trans-1,2-Dibromocyclohexane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-1,2-dibromociclohexano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-37-0
Fórmula molecular C6H10Br2
Peso molecular (g/mol) 241.95
Número MDL MFCD00003820
Clave InChI CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-dibromociclohexano
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Dibromocyclohexane
Densidad 1.784
Punto de ebullición 145°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza 99%