Learn More
trans-1,2-Dicloroetileno, 99+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-105404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-60-5
Fórmula molecular C2H2Cl2
Peso molecular (g/mol) 96.94
Número MDL MFCD00062942
Clave InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nombre IUPAC (E)-1,2-dicloroeteno
SMILES Cl\C=C\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 2-Dichloroethylene
Nombre de nota 99.7%
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 48°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHClCHCl
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 188
Índice Merck 15, 87
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Estabilizante 85 to 115ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.94
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.