Learn More
Ácido trans-2,4-diclorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444914
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20595-45-3
Fórmula molecular C9H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 217.045
Número MDL MFCD00004373
Clave InChI MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 688026
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2,4-diclorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Punto de fusión 233°C to 235°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1369152
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.05
Porcentaje de pureza 98%