Learn More
trans-2,5-Dimetilpiperacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-2,5-Dimethylpiperazine |
Punto de fusión | 115°C to 119°C |
Punto de ebullición | 162°C to 165°C |
Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2925 |
Beilstein | 79886 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |