Learn More
trans-2-Hexenal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6728-26-3
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00007008
InChI Key MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC Name (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico trans-2-Hexenal
Nota nome 99%
Acidità 5mg KOH/g max.
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.8460g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C to 149.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4500
Quantità 100 mL
Beilstein 01, I, 382
Gravità specifica 0.846
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexenal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.