Learn More
trans-2-Undecanal, 95 %, resto principalmente isómero-cis
Código de producto. p-7044442
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53448-07-0
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00014680
Clave InChI PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
PubChem CID 5283356
Nombre IUPAC (E)-undec-2-anal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Undecenal
Densidad 0.844
Punto de ebullición 115°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente cis
Índice de refracción 1.457
Cantidad 5 g
Beilstein 1762239
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 95%