Learn More
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentilciclohexil)bifenilo, 99 %, Thermo Scientific™
46.80€ - 188.00€
CAS 137019-95-5
Fórmula molecular C23H27F3
Peso molecular (g/mol) 360.464
Número MDL MFCD09839002
Clave InChI PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
PubChem CID 15702087
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benceno
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15432766
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56562.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15442766
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56562.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio médico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
137019-95-5
360.464
PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
15702087
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
C23H27F3
MFCD09839002
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benceno
Especificaciones
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
C23H27F3
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
360.464
360.46
137019-95-5
MFCD09839002
PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-pentilciclohexil)fenil]benceno
15702087
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes