Learn More
trans-4-(4-n-Propilciclohexil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.37 |
Porcentaje de pureza | 97% |