Learn More
trans-4-(4-n-Propilciclohexil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491608
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82832-73-3
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.372
Número MDL MFCD04038797
Clave InChI AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509
PubChem CID 4354185
Nombre IUPAC 4-(4-propilciclohexil)ciclohexan-1-ona
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 97%