Learn More
trans-4-Aminociclohexanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
35.20€ - 389.00€
CAS 27489-62-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00067698
Clave InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
Nombre IUPAC 4-aminociclohexano-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11496096
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.06
5 g
35.20€
5 g
11406106
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.14
25 g
118.00€
25 g
11416106
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.22
100 g
389.00€
100 g
Descripción
Descripción
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-aminociclohexanol se utiliza como materia prima en síntesis orgánica y es un importante intermediario en la síntesis de fármacos como el clorhidrato de ambroxol. Puede reaccionar con el ácido-(éster de 2-cloro-etilo) butírico para formar éster de 4-amino-ciclohexilo de ácido butírico. Para esta reacción son necesarios el agente catalizador lipasa de Aspergillus niger y el disolvente 2-metil-butan-2-ol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
27489-62-9
115.176
IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
81293
C1CC(CCC1N)O
C6H13NO
MFCD00067698
trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
4-aminociclohexano-1-ol
Especificaciones
trans-4-Aminocyclohexanol
110°C to 113°C
MFCD00067698
Air Sensitive
Soluble in water.
C1CC(CCC1N)O
115.176
115.18
27489-62-9
C6H13NO
UN3259
trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
4-aminociclohexano-1-ol
81293
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 248-492-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes