Learn More
Ácido trans-4-(aminometil)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar B21742.30
Cantidad 250 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11410357
  • 555.00€ / 250 g
Descripción
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un agente antifibrinolítico que inhibe la fibrinólisis inducida por la plasmina. Se ha usado en diversas enfermedades hemorrágicas y en el sangrado anormal en las operaciones. También se utiliza como análogo de la lisina para caracterizar los sitios de unión en el plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en agua (167 mg/ml), etanol (<1 mg/ml a 25 °C). Apenas soluble en éter, DMSO (<1 mg/ml a 25 °C), y alcohol.
Notas
Almacenar almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
1197-18-8
157.213
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
5526
C1CC(CCC1CN)C(=O)O
C8H15NO2
MFCD00001466
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
Especificaciones
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
1197-18-8
MFCD00001466
14,9569
Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol.
C1CC(CCC1CN)C(=O)O
157.213
5526
97%
>300°C
C8H15NO2
2207452
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico
250 g
157.21
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos