Learn More
trans-4-Bromo-β-nitroseno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
33.37€ - 108.54€
CAS | 5153-71-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6BrNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 228.05 |
Clave InChI | LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N |
Sinónimo | 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene |
PubChem CID | 688204 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11904591
|
Thermo Scientific Acros
440160010 |
1 g | Frasco de vidrio |
33.37€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11914591
|
Thermo Scientific Acros
440160050 |
5 g | Frasco de vidrio |
108.54€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
5153-71-9 | |
228.05 | |
1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene | |
1-bromo-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno |
C8H6BrNO2 | |
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N | |
688204 | |
C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br |
Especificaciones
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene | |
148.0°C to 152.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene | |
C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br | |
228.05 | |
228.05 | |
Polvo cristalino o polvo |
5153-71-9 | |
Auténtico | |
C8H6BrNO2 | |
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N | |
1-bromo-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno | |
688204 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación de la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.