Learn More
trans-4-terc-Pentilciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427014
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20698-30-0
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.30
Número MDL MFCD00067157,MFCD00019356
Clave InChI VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
PubChem CID 79302
Nombre IUPAC 4-(2-metilbutan-2-il)ciclohexan-1-ol
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
Punto de fusión 24°C to 27°C
Punto de ebullición 154°C to 156°C (40 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 97%