Learn More
Ácido trans-cinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-10-3
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00004369
Clave InChI WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
Nombre IUPAC ácido (E)-3-fenilprop-2-enoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión De 131,0 °C a 136,0 °C
Punto de ebullición de 300,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Índice Merck 14, 2299
Información de solubilidad Solubilidad en agua:0,4 g/l en agua (20 °C).Otras solubilidades: soluble en ácido acético glacial, 1 g/6 ml de alcohol - 1 g/5 ml de metanol, 1 g/12 ml de cloroformo, soluble en benceno, éter, acetona, aceites y disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Densidad 1.2480g/mL
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación >100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Polvo cristalino
Gravedad específica 1,248
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Cinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.