Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 25152-84-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25152-84-5
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00007007
InChI Key JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinonimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dienol
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico trans, trans-2, 4-Decadienal
Colore Amarillo
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 92% min. (main isomer) (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.518
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 95%
Grado Técnico
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.