Learn More
Trans-Zeatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474449
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
Hormona de crecimiento vegetal que estimula la división celular
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La aplicación
La trans-Zeatina regula la división celular, el desarrollo y el procesamiento de nutrientes. Actúa como un ligando de alta afinidad para varios receptores, incluidas las histidina quinasas de arabidopsis (AHK), específicamente la AHK3, que es importante en el desarrollo de las plantas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y DMF
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-39-4
Fórmula molecular C10H13N5O
Peso molecular (g/mol) 219.248
Número MDL MFCD00213654
Clave InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Sinónimo trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nombre IUPAC (E)-2-metil-4-(7H-purin-6-ilamino)but-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Zeatin
Punto de fusión 208°C to 210°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 616241
Índice Merck 14,10117
Información de solubilidad Soluble in DMSO and DMF
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo