Learn More
Trans-Zeatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La trans-Zeatina regula la división celular, el desarrollo y el procesamiento de nutrientes. Actúa como un ligando de alta afinidad para varios receptores, incluidas las histidina quinasas de arabidopsis (AHK), específicamente la AHK3, que es importante en el desarrollo de las plantas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y DMF
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-Zeatin |
Punto de fusión | 208°C to 210°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 616241 |
Índice Merck | 14,10117 |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO and DMF |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |