Learn More
BRAND™ Multi-Channel Micropipette Transferpette™ -12 electronic, DE-M
Ergonomic, handy design. Clear and intuitive operation. Up to 4,000 pipetting cycles on a single charge.
1280.00€
Especificaciones
Batería, tipo | 3 NiMH/AAA |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DE-M |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 12 |
Línea de productos | Transferpette™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10624563
|
BRAND™
705449 |
De 0,5 to 10 μl |
1280.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10702723
|
BRAND™
705450 |
De 1 a 20 μl |
1280.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10634563
|
BRAND™
705454 |
De 10 a 20 μl |
1280.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Transferpette™ electronic pipettes combine the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes by BRAND with the advantages of an electronic device.
- Features: The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121 °C).
- Functions: pipetting, reverse pipetting, mixing, dispensing, up to 300 μl also GEL-Electrophoresis.
- Easy Calibration-Technique for making quick adjustments of the Transferpette™ electronic, without tools.
- Limitations of use: Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
- For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Especificaciones
3 NiMH/AAA | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
Pipeta electrónica | |
De 15 a 40 °C | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz |
DE-M | |
12 | |
Sí | |
Clavija EU | |
12 meses |