Learn More
BRAND™ Micropipetas de microlitro Transferpette™ S -8
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
885.00€ - 935.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Número de canales | 8 |
Línea de productos | Transferpette™ S |
Tipo | Pipeta manual |
Pantalla | Digital |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10775014
|
BRAND™
703700 |
De 0,5 to 10 μl | 1,6 % | M8-10 | |||||
10446333
|
BRAND™
703708 |
De 10 to 100 μl | 0.8 % | M8-100 | |||||
10213203
|
BRAND™
703712 |
De 30 a 300 μl | 0.6 % | M8-300 | |||||
Descripción
Las pipetas multicanal accionadas con pistón son las pipetas manuales perfectas para las aplicaciones más exigentes en el laboratorio.Botón de pipeteo central grande y función de expulsión independiente.Apoyadedos ergonómico que se adapta a la mano para un agarre relajadoManejo con una sola mano para todos los usuarios: ajuste de volumen para diestros y zurdos.Protección contra cambio de volumen.Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), conforme a DIN EN 285.Visualización de volumen de 4 posiciones, siempre claramente visible, para ofrecer la máxima precisión.Técnica de calibración sencilla: reajuste sin necesidad de herramientas especiales.Los cambios en los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.Corto recorrido, de tan solo 12.5 mm, para reducir el riesgo de lesiones.Esfuerzo reducido: los ejes especiales y anillos de sellado fabricados con FKM y el diseño escalonado del expulsor de puntas reducen las fuerzas de fijación y de expulsión.Los ejes individuales con juntas se pueden desenroscar fácilmente para su limpieza o sustitución: elimina gastos e interrupciones largas.Pistón y expulsor resistentes a la corrosión para mayor durabilidad.Codificación por colores para una selección sencilla de la punta.Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.Especificaciones
Autoclavable | |
Transferpette™ S | |
Digital | |
1 año | |
241.3 mm |
8 | |
Pipeta manual | |
1 Paq. | |
241.3 x 142.8 x 123.8mm | |
123.8 mm |