Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de andrógenos humano ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación del receptor de andrógenos de humanos.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000035 |
---|---|
Líneas celulares probadas | Células metastásicas independientes y dependientes de andrógenos LNCaP y LNCaP-Rf. |
Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
Símbolo de gen | AR |
ID de gen (Entrez) | 367 |
Especificaciones
NP_000035 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
367 | |
SMAX1, AR8, KD, SBMA, HUMARA, DHTR, HYSP1, TFM, AIS, NR3C4 | |
Liofilizado. |
Células metastásicas independientes y dependientes de andrógenos LNCaP y LNCaP-Rf. | |
AR | |
ARNip | |
Humano |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Este producto está garantizado para funcionar durante un período de dos años cuando se almacena a - 70 °C o menos, y un año cuando se divide en partes alícuotas y se almacena a - 20 °C.