Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de caspasa-6 humana ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación de Caspasa-6 de humanos.
Marca: enQuireBio™ QX41-10nmol
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001217 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
839 | |
10 nmol | |
Humano |
Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag. | |
CASP6 | |
ARNip | |
MCH2, CASP6 | |
Liofilizado. |