Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de EGFR / ErbB1 / HER1 humano ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación de EGFR / ErbB1 / HER1 de humanos.
Marca: enQuireBio™ QX18-2nmol
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_005219 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
1956 | |
2 nmol | |
Humano |
WT-EGFR-CHO EGFR sobreexpresión de células CHO y células de cáncer de mama humano MDA-MB 468. | |
EGFR | |
ARNip | |
ERBB1, HER1, ERBB, mENA, PIG61, NISBD2, receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGF-R. | |
Liofilizado. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur