Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ErbB3/HER3 humano ARNip
Bloquea la transcripción y traslación de ErbB3/HER3 de humanos.
Marca: enQuireBio™ QX20-10nmol
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001973 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
2065 | |
10 nmol | |
Humano |
Células Kas-6/1. | |
ERBB3 | |
ARNip | |
HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 | |
Liofilizado. |