Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de Interleucina-10 / IL-10 humana ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación de Interleucina-10 / IL-10 de humanos.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000563 |
---|---|
Líneas celulares probadas | Células dendríticas derivadas de PBMC humanas adherentes. |
Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
Símbolo de gen | IL10 |
ID de gen (Entrez) | 3586 |
Especificaciones
NP_000563 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
3586 | |
IL10A, IL-10, TGIF, CSIF, GVHDS | |
Liofilizado. |
Células dendríticas derivadas de PBMC humanas adherentes. | |
IL10 | |
ARNip | |
Humano |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Este producto está garantizado para funcionar durante un período de dos años cuando se almacena a - 70 °C o menos, y un año cuando se divide en partes alícuotas y se almacena a - 20 °C.