Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR3 humano ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación de TLR3 de humanos.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003256.1 |
---|---|
Líneas celulares probadas | Células de adenocarcinoma humano A549 del epitelio alveolar basal. |
Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
Símbolo de gen | TLR3 |
ID de gen (Entrez) | 7098 |
Especificaciones
NP_003256.1 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
7098 | |
TLR-3, receptor de tipo Toll 3, CD283 | |
Liofilizado. |
Células de adenocarcinoma humano A549 del epitelio alveolar basal. | |
TLR3 | |
ARNip | |
Humano |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Este producto está garantizado para funcionar durante un período de dos años cuando se almacena a - 70 °C o menos, y un año cuando se divide en partes alícuotas y se almacena a - 20 °C.