Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR9 / CD289 humano ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación de TLR9 / CD289 de humanos.
Marca: enQuireBio™ QX28-2nmol
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_059138 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
54106 | |
2 nmol | |
Humano |
Células renales embrionarias humanas 293T con antígeno T grande. | |
TLR9 | |
ARNip | |
CD289, receptor de tipo Toll 9, TLR-9 | |
Liofilizado. |