Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del regulador de apoptosis de rata Bcl-2 ARNsi
Bloquea la transcripción y traslación del regulador de apoptosis Bcl-2 de rata.
Marca: enQuireBio™ QX11-10nmol
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_058689 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
24224 | |
10 nmol | |
Rata |
Células de feocromocitoma Pc12 de la glándula adrenal de rata (médula). | |
Bcl2 | |
ARNip | |
Bcl-2, PPP1R50 | |
Liofilizado. |