Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y generales de laboratorio.
Marca:  Masterflex™ 96461-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15176506
  • 148.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Descripción
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y generales de laboratorio.
Los tubos son resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga gracias a su flexión. Calibre interior ultrasuave que proporciona una excelente biocompatibilidad. Utilice estos tubos para el llenado y procesamiento estériles, sistemas de procesado de medios y recogida de células, filtración, fermentación y transporte de cultivos celulares y de tejidos.
  • Color amarillo translúcido
  • Intervalo de temperatura: 5074°C
  • Vida útil a 100 rpm: 1000 horas
  • Termosellables, soldables, estériles-soldables y moldeo personalizado para montajes
  • No citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
0,19 mm
40,6 cm
-50 °C
De 0,005 a 0,67 ml/min
de 74 °C
Tygon
aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos
12/pack
Amarillo translúcido
Tubos para bombas de tope