Learn More
Masterflex™ 3Tubos para bombas de Viton amarillo traslúcido parado
Marca: Masterflex™ 97629-48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
2,79 mm | |
Para prácticamente cualquier aplicación de bombeo | |
De 0,59 a 89 ml/min | |
22 psi |
Viton | |
-50 °C | |
Amarillo translúcido | |
de 74 °C |
Título del producto
Masterflex™ 3Tubos para bombas de Viton amarillo traslúcido parado > Diámetro interno (sistema métrico)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido