Learn More
Buerkle™ Tubos de policloruro de vinilo (PTFE) transparente
Utilice tubos de PTFE transparentes Buerkle™ en el laboratorio. Con una excelente resistencia química, estos tubos pueden soportar temperaturas de - 200 a + 260 °C y cantidades variables de presión. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca:  Buerkle™ 8804-0810
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022082
  • 82.17€ / 5 metros
En stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Descripción
Descripción
  • Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
Especificaciones
Especificaciones
RoHs
8 mm
10 mm
39,37 mil
Industrial, Laboratorio
Resistente a sustancias químicas
Transparente
30 bar
PTFE Tubing
Esterilizable en autoclave
PTFE
5 m
1 mm
-200 °C
Non-sterile
55 (Shore D)
de 260 °C