Learn More
Buerkle™ Tubos de policloruro de vinilo (PTFE) transparente
Utilice tubos de PTFE transparentes Buerkle™ en el laboratorio. Con una excelente resistencia química, estos tubos pueden soportar temperaturas de - 200 a + 260 °C y cantidades variables de presión. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca: Buerkle™ 8804-0810
Alertas:
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Descripción
- Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
- Esterilizable en autoclave
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
Especificaciones
RoHs | |
8 mm | |
10 mm | |
39,37 mil | |
Industrial, Laboratorio | |
Resistente a sustancias químicas | |
Transparente | |
30 bar | |
PTFE Tubing |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
5 m | |
1 mm | |
-200 °C | |
Non-sterile | |
55 (Shore D) | |
de 260 °C |