Learn More
Corning™ Transport Medium
Corning™ Transport Medium es una solución isotónica de pH neutro que contiene proteínas protectoras, antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano y la contaminación
52.89€ - 58.24€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Formulado de acuerdo con las directrices de preparación de Transport Medium viral de los CDC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Investigación, aplicaciones de fabricación |
Cantidad | 6/caja |
Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16645562
|
Corning™
25-500-CI |
100 ml |
58.24€
600 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16681563
![]() |
Corning™
25-500-CM |
1 L |
52.89€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Esta solución isotónica de pH neutro contiene proteínas protectoras/antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano, y antimicótico para prevenir la contaminación por hongos y levaduras
- Únicamente para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores
- No diseñado para el uso directo en seres humanos o animales.
- Formulado utilizando las concentraciones de ingredientes finales descritas en la preparación del medio de transporte viral de los CDC (SOP n.º: DSR-052-01)
- La formulación contiene solución salina equilibrada de Hanks con Ca y Mg (sin rojo fenol), 2 % de suero fetal bovino inactivado por calor, 100 μg/ml de gentamicina y 0,5 μg/ml de anfotericina B
Especificaciones
Formulado de acuerdo con las directrices de preparación de Transport Medium viral de los CDC | |
Investigación, aplicaciones de fabricación | |
6/caja | |
De 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Transport Medium