Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de polipropileno con tres picos
8.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Resiste la esterilización en autoclave y la reutilización, pero es lo bastante económico como para ser desechable
- Resistente a los ácidos, álcalis y disolventes más comunes
- Graduaciones fáciles de leer en l y ml
- Precisión del ± 5,0 %
- Graduaciones de 10 ml
Especificaciones
±5% | |
Polipropileno | |
Vaso de precipitados | |
Sí |
100 ml | |
Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí |