Learn More
Tri(m-tolil)fosfina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022544
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 6224-63-1 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(m-tolyl)phosphine is used in suzuki reaction. It acts as a ligand which is used in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tri(m-tolil)fosfina se utiliza en la reacción de Suzuki. Actúa como un ligando que se utiliza en la química organometálica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6224-63-1
Fórmula molecular C21H21P
Peso molecular (g/mol) 304.373
Número MDL MFCD00008532
Clave InChI LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
PubChem CID 80362
Nombre IUPAC tris(3-Metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(m-tolyl)phosphine
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 1 g
Beilstein 658863
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.37
Porcentaje de pureza ≥98%