Learn More
Tri-n-butil(vinil)estaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339066
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tributyl(vinyl)tin is used as a reagent in the palladium catalyzed synthesis of allyl and benzyl ethers. It is also a vinyl nucleophile for bromoacetylene and bromoaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tributil(vinil)estaño se utiliza como reactivo en la síntesis catalizada de paladio de alilo y éteres bencílicos. También es un vinil nucleófilo para bromoacetileno y bromoaromáticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7486-35-3
Fórmula molecular C14H30Sn
Número MDL MFCD00009421
Clave InChI QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl vinyl tin, vinyltributyltin, vinyltributylstannane, tributyl vinyl stannane, tributyl ethenyl stannane, stannane, tributylethenyl, vinyltributyl tin, stannane, tributylvinyl, tributylstannylethylene, vinyltri-n-butyltin
PubChem CID 81998
Nombre IUPAC tributil(etenil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl(vinyl)tin
Densidad 1.085
Punto de ebullición 104°C to 106°C (3.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Beilstein 3537662
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Peso molecular (g/mol) 317.104
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.11
Porcentaje de pureza 96%