Learn More
Metóxido de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
230.00€ - 859.28€
CAS | 1067-52-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H30OSn |
Peso molecular (g/mol) | 321.092 |
Número MDL | MFCD00009419 |
Clave InChI | KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl |
PubChem CID | 16683411 |
Nombre IUPAC | tributil(metoxi)estannano |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11443900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.22 |
100 g |
230.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.30 |
250 g |
498.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11470983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.0B |
1000 g |
859.28€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1067-52-3 | |
321.092 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
16683411 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
tributil(metoxi)estannano |
Especificaciones
Tri-n-butyltin methoxide | |
1.12 | |
98°C (208°F) | |
1.474 | |
UN2788 | |
Moisture sensitive | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
tributil(metoxi)estannano | |
16683411 | |
97% |
1067-52-3 | |
124°C to 126°C (4 mmHg) | |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
3600960 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC | |
321.092 | |
321.09 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-933-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes