Learn More
Tri-n-hexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027168
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 102-86-3 | C18H39N | 269.517 g/mol
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tri-n-hexilamina se utiliza como agente de extracción durante el aislamiento y la purificación del ácido succínico de un caldo de fermentación de Escherichia coli en la industria farmacéutica. También se utiliza como estándar interno en análisis de muestras de pelo humano para fármacos de diseño mediante espectrometría de movilidad de iones. Además, participa en la síntesis de nanobarras de óxido de cinc. Asimismo, se utiliza en la preparación de películas nanohíbridas de luminiscencia infrarroja.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-86-3
Fórmula molecular C18H39N
Peso molecular (g/mol) 269.517
Número MDL MFCD00009523
Clave InChI DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
PubChem CID 66022
Nombre IUPAC N,N-dihexilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-hexylamine
Punto de fusión <-75°C
Densidad 0.798
Punto de ebullición 263°C to 265°C
Temperatura de inflamación 144°C (291°F)
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 50 g
Número UN UN3082
Beilstein 1755828
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.52
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-hexylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-dihexyl-1-hexanamine