Learn More
Tri-n-octilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.66 g/mol
62.65€ - 731.00€
CAS | 1116-76-3 |
---|---|
Formula molecolare | C24H51N |
Molecular Weight (g/mol) | 353.66 |
InChI Key | XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 |
PubChem CID | 14227 |
IUPAC Name | N,N-dioctiloctan-1-amina |
SMILES | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704851
|
Thermo Scientific Acros
140281000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
62.65€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10714851
|
Thermo Scientific Acros
140285000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
201.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11985171
|
Thermo Scientific Acros
140280025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
731.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1116-76-3 | |
353.66 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
N,N-dioctiloctan-1-amina |
C24H51N | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
14227 | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
Especificaciones
Tri-n-octylamine | |
-34.0°C | |
0.8090g/mL | |
163°C | |
96% min. (GC) | |
[CH3(CH2)7]3N | |
04,196 | |
trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08 | |
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dioctiloctan-1-amina | |
14227 | |
97% |
1116-76-3 | |
Blanco | |
365.0°C to 367.0°C | |
Auténtico | |
C24H51N | |
1.4480 to 1.4500 | |
0.809 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC | |
353.66 | |
353.66 | |
Masa cristalina con bajo nivel de fusión |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Evitar su liberación al medioambiente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 214-242-1
- Tri-n-octylamine
Palabra de advertencia
- Peligro||Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.