Learn More
Cloruro de Tri-n-propilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
52.90€ - 743.70€
CAS 2279-76-7
Fórmula molecular C9H21ClSn
Peso molecular (g/mol) 283.427
Número MDL MFCD00013610
Clave InChI FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
Nombre IUPAC cloro(tripropil)estannano
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11304198
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041459.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11394188
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041459.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11314198
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041459.14
25 g
743.70€
25 g
Descripción
Descripción
Tri-n-propyltin chloride is used as pharmaceutical intermediate and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2279-76-7
283.427
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
16784
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
C9H21ClSn
MFCD00013610
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
cloro(tripropil)estannano
Especificaciones
Tri-n-propyltin chloride
-23.5°C
123°C (13 mmHg)
1.491
UN2788
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
cloro(tripropil)estannano
16784
95%
2279-76-7
1.2678 g/mL at 28°C
C9H21ClSn
MFCD00013610
Moisture sensitive
Sparingly Soluble in water (4.0E-3g/L) (25°C).
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
283.427
283.41
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H331
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 218-910-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes