Learn More
Citrato de trisodio, dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073516 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
500 GR
Citrato de trisodio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-04-3
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.10
Número MDL 150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo citrato de trisodio, dihidrato, citrato de sodio dihidrato, citrato sódico tribásico dihidrato, hidrato de citrato sódico, ácido 1,2,3-propanetricarboxílico, 2-hidroxi-, sal de trisodio, dihidrato, ácido cítrico, sal de trisodio dihidrato, trisodio2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión >300 °C
Color Blanco
pH 8,4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate