Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 1000 kd
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Marca:  Spectrum™ 131492
650.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15350682
  • 913.00€ / 10 metros
Includes:
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech, un par de tapones de tubos universales y cinco selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua.
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separaciones que la RC de grado estándar
  • Ultrapura, sin impurezas de metales pesados o sulfuro
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • No se requiere eliminación de glicerina, limpieza ni pretratamiento
Especificaciones
Especificaciones
1000 kD
20 mm
3,1 ml/cm vol./longitud
Kit/tubo de 1 m